Learn More
3,5-Dichlor-4-Fluor-1-Nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 209.99 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Pulver |