Learn More
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30374080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374080 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4386981G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Summenformel C7H4O3Cl2
Menge 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 207.01
Formelmasse 205.9537