Learn More
3,5-Dichlor-alpha-Toluensulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490260 250 mg 250 Milligramm
11400270 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490260 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50707.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 163295-70-3 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163295-70-3
Summenformel C7H5Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 259.53
MDL-Nummer MFCD01631928
InChI-Schlüssel GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
IUPAC-Name (3,5-Dichlorphenyl)-methansulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3096
Formelmasse 259.54
Reinheit (%) 96%