Learn More
3,5-Dichlorobenzaldehyde 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10772771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10772771 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10772771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160800010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorobenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS 10203-08-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 66°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H4Cl2O
Strukturformel Cl2C6H3CHO
MDL-Nummer MFCD00003352
Menge 1 g
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
InChI-Schlüssel CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 175.008
PubChem CID 35746
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Mass or Fluffy Powder