Learn More
3,5-Dichlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470933 25 g 25 Gramm
11450933 1 g 1 Gramm
11460933 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13325.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10203-08-4 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dichlorbenzaldehyd wurde als Ausgangsreagenz bei der Synthese von β-Aryl-β ;-Aminosäure-Enantiomeren verwendet. Wurde bei der Synthese von Dichlorphenylpyruvic-Säure verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10203-08-4
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.008
MDL-Nummer MFCD00003352
InChI-Schlüssel CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
PubChem CID 35746
IUPAC-Name 3,5-Dichlorbenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 60°C to 66°C
Siedepunkt 235°C to 240°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2040553
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 97%