Learn More
3,5-Dichlorisonicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10316684 1 g Glasflasche 1 Gramm
10326684 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10316684
Marke: Thermo Scientific Acros 399020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13958-93-5
Summenformel C6H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 192
InChI-Schlüssel BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroisonicotinic acid, 3,5-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3,5-dichloro, dichloroisonicotinicacid, acmc-1cbzu, 3?5-dichloroisonicotinic acid, 3,5-dichloro-isonicotinic acid, buqptoshkhyhhb-uhfffaoysa, 3,5-dichloroisonicotinic acid #, 3,5-dichloro-pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 605763
IUPAC-Name 3,5-Dichlorpyridin-4-Carboxylsäure
SMILES C1=C(C(=C(C=N1)Cl)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichloroisonicotinic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Acid)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloroisonicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.