Learn More
3,5-Dichlorphenylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10221053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10221053 1 g Glasflasche 1 Gramm
10033570 5 g Glasflasche 5 Gramm
10599453 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10221053 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314140010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34893-92-0
Summenformel C7H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 188.01
MDL-Nummer MFCD00013859
InChI-Schlüssel XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 35.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3NCO
Menge 1 g
Relative Dichte 1.38
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 188.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt