Learn More
3,5-Dichlorpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloropyridine |
| CAS | 2457-47-8 |
| Summenformel | C5H3Cl2N |
| Menge | 10 g |
| Synonym | NSC 60546 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1cncc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 3,5-Dichlorpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.99 |
| Formelmasse | 146.9643 |