Learn More
3,5-Dichlorsalicylaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30377704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377704 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4323105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Summenformel C7H4Cl2O2
Menge 5 g
Synonym 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
Formelmasse 189.9588