Learn More
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11344686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11344686 1 g 1 Gramm
11334686 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32624.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140675-42-9
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.131
MDL-Nummer MFCD00042476
InChI-Schlüssel MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
IUPAC-Name 1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Difluoro-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Menge 1 g
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%