Learn More
3,5-Difluor-2-Methoxybenzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359725 250 mg 250 Milligramm
11339725 1 g 1 Gramm
11349725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19773.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737000-76-9
Summenformel C7H7BF2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.94
MDL-Nummer MFCD03095353
InChI-Schlüssel JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
IUPAC-Name (3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187.94
Reinheit (%) 97%