Learn More
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30386971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386971 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4473151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Summenformel C7H4F2O2
Menge 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Formelmasse 158.0179