Learn More
3,5-Difluor-4-Hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404227
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404227 250 mg 250 Milligramm
15494217 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15404227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31620.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2967-54-6
Summenformel C7H3F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.10
MDL-Nummer MFCD09033181
InChI-Schlüssel XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
IUPAC-Name 3,5-difluor-4-hydroxybenzonitril
SMILES OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 200°C to 208°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 155.1
Reinheit (%) 97%