Learn More
3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one, TRC
Artikelnummer. 30373607
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Artikelnummer. Menge
30373607 50 mg
30384165 250 mg
30377715 25 mg
3 options
Artikelnummer. 30373607
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD45714850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53454-43-6
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
IUPAC-Name 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
SMILES O=C1CCSc2ccccc2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formelmasse 179.0405