Learn More
3',5-Dihydroxy-4',6,7-Trimethoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393546 25 mg 25 Milligramm
11303556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14495.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 855-96-9 | C18H16O7 | 344.319 g/mol
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7-Trimethoxyflavon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 855-96-9
Summenformel C18H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 344.319
MDL-Nummer MFCD00016929
InChI-Schlüssel KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
PubChem CID 97214
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 25 mg
Beilstein 1355109
Merck Index 14,3901
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 97%