missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dihydroxy-4-Methoxybenzoesäure, TRC

Artikelnummer. 30136089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136089 250 mg 250 Milligramm
30007812 50 mg 50 Milligramm
30007191 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD496360250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4319-02-2
Summenformel C8 H8 O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
Synonym Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methoxy-, α-Resorcylic acid, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid, 4-Methoxy-3,5-dihydroxybenzoic acid, 4-O-Methylgallic acid, Gallic acid 4-methyl ether, 5-Hydroxyisovanillic acid
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxy-4-Methoxybenzoesäure
SMILES COc1c(O)cc(cc1O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Hydroxyisovanillic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O5/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3,9-10H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 184.0372
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.