Learn More
3β ,5β -Dihydroxy-6β ,7β 15β ,16β -Dimethylen-5β -androst-17-one, Mikromol
Beschreibung
3β ,5β -Dihydroxy-6β ,7β 15β ,16β -Dimethylen-5β -androst-17-one, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one |
| CAS | 82543-16-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C21 H30 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β)]-, 3β,5β-Dihydroxy-6β,7β;15β,16β-dimethylene-5β-androst-17-one, 6β,7β;15β,16β-Dimethylene-3β,5β-dihydroxyandostan-17-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6C2=O |
| Mehr anzeigen |