Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468246
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15338.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzaldehyde is used as a building block in the synthesis of more complex structures. It is also used in the synthesis of terbutaline (T109750), which is an important bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzaldehyd wird als Baustein bei der Synthese komplexerer Strukturen eingesetzt. Verwendung auch bei der Synthese von Terbutalin (T109750), einem wichtigen Bronchodilator.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26153-38-8
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00016611
InChI-Schlüssel HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 1 g
Beilstein 1930147
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%