Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488246 25 g 25 Gramm
11468246 1 g 1 Gramm
11478246 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15338.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzaldehyde is used as a building block in the synthesis of more complex structures. It is also used in the synthesis of terbutaline (T109750), which is an important bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dihydroxybenzaldehyd wird als Baustein bei der Synthese komplexerer Strukturen eingesetzt. Verwendung auch bei der Synthese von Terbutalin (T109750), einem wichtigen Bronchodilator.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26153-38-8
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00016611
InChI-Schlüssel HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 158°C to 161°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Beilstein 1930147
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%