Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 26153-38-8 |
| Summenformel | C7H6O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | alpha-Resorcylaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H |
| SMILES | Oc1cc(O)cc(C=O)c1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.12 |
| Formelmasse | 138.0317 |