Learn More
3,5-Dihydroxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388175
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388175 1 g 1 Gramm
11398175 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08457.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-62-4
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00017123
InChI-Schlüssel PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
PubChem CID 76604
IUPAC-Name 3,5-dihydroxybenzamid
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dihydroxybenzamide
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2690560
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%