Learn More
3,5-Dihydroxybenzoesäure (alpha-Resorcylsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30049501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049501 25 mg 25 Milligramm
17950856 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049501 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0708.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,5-Dihydroxybenzoesäure (alpha-Resorcylsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Resorcylic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-Name 3,5-Dihydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Menge 25 mg
Formelmasse 154,0266 g/mol