Learn More
3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30369534
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369534 500 mg
30382354 2.5 g
30373134 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD466058500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18835-59-1
Summenformel C9H9I2NO3 . 2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
Synonym 3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate
SMILES O.O.N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9I2NO3.2H2O/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15;;/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15);2*1H2/t7-;;/m0../s1
Menge 500 mg
Formelmasse 468.8883
Versandbedingung Room Temperature