Learn More
3,5-Diiodo-L-Tyrosinhydrat, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ≈ 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443474
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443474 100 g 100 Gramm
11423474 5 g 5 Gramm
11433474 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10702.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18835-59-1
Summenformel C9H13I2NO5
Molekulargewicht (g/mol) 469.01
MDL-Nummer MFCD00150275
InChI-Schlüssel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propansäure;dihydrat
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Schmelzpunkt 185°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 100 g
Formelmasse 432.98 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to ≈10% water