Learn More
3',5'-Dimethansulfonat-Thymidin, Methyl-d3, TRC
Artikelnummer. 30383167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383167 2.5 mg 2.50 Milligramm
30375914 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30383167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4607122.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',5'-Dimethanesulfonate Thymidine, Methyl-d3
Summenformel C12 D3 H15 N2 O9 S2
Menge 2.5 mg
Synonym 1-(2-Deoxy-3,5-dimethanesulfonyl-beta-D-threopentosyl)-thymine-d3
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O9S2/c1-7-5-14(12(16)13-11(7)15)10-4-8(23-25(3,19)20)9(22-10)6-21-24(2,17)18/h5,8-10H,4,6H2,1-3H3,(H,13,15,16)/t8-,9+,10+/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](OS(=O)(=O)C)[C@@H](COS(=O)(=O)C)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name [(2R,3S,5R)-5-[2,4-Dioxo-5-(trideuteriomethyl)pyrimidin-1-yl]-3-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methylmethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 401.428
Formelmasse 401.064