Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482058 100 g 100 Gramm
11462058 5 g 5 Gramm
11472058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15109.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3,5-Dimethoxybenzaldehyde is used as a building block in organic synthesis. It is used to prepare isomeric hyperbranched polyetherketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxybenzaldehyd wird als Baustein in der organischen Synthese verwendet. Verwendung zur Vorbereitung isomerer hyperverzweigter Polyetherketone.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7311-34-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00003366
InChI-Schlüssel VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
PubChem CID 81747
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Siedepunkt 115°C to 118°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2042374
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%