Learn More
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30379802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379802 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46963010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Summenformel C9H10O3
Menge 10 g
Synonym NSC 62667
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063