Learn More
3,5-Dimethoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379869
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379869 5 g 5 Gramm
11389869 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11379869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24817.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17213-58-0
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00007987
InChI-Schlüssel YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 3,5-dimethoxy, acmc-1c3k0, 3,5-dimethoxybenzamide
PubChem CID 72878
IUPAC-Name 3,5-Dimethoxybenzamid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzamide
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 5 g
Beilstein 2641361
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%