Learn More
3,5-Dimethoxybenzamid, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethoxybenzamide |
| Schmelzpunkt | 142°C to 146°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2641361 |
| Formelmasse | 181.19 |
| Reinheit (%) | 98% |