Learn More
3,5-Dimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15419737 5 g 5 Gramm
15409737 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52965.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid is used as reactant for palladium-catalyzed coupling reactions, preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators, preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium and Suzuki-Miyaura coupling. It is also used as reactant for rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide and preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxybenzenboronsäure wird als Reaktant für Palladium-katalysierte Kopplungsreaktionen, die Vorbereitung von Benzopyranon-Derivaten als positive GABAA-Rezeptormodulatoren, die Vorbereitung von Arylalkenen über die durch Palladium- und Suzuki-Miyaura-Kopplung katalysierte Dreikomponentenkopplung eingesetzt. Es wird auch als Reaktionsmittel für die rhodiumkatalysierte Cyanierung mit N-Cyan-N-phenyl-p-methylbenzolsulfonamid und die Herstellung von Bisphosphonat-Inhibitoren der menschlichen Farnesylpyrophosphatsynthase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192182-54-0
Summenformel C8H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.982
MDL-Nummer MFCD03095127
InChI-Schlüssel XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
PubChem CID 4374257
IUPAC-Name (3,5-Dimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 205°C to 207°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 181.98
Reinheit (%) 98%