Learn More
3,5-Dimethoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416978
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416978 5 g 5 Gramm
15426978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60503.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 34967-24-3 | C9H13NO2 | 167.208 g/mol
3,5-Dimethoxybenzylamine was used in the preparation of trisammonium tris(hexafluoro phosphate) salt.  It was also used in the synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethoxybenzylamin wurde bei der Herstellung von Trisammoniumtris(Hexafluoro-Phosphat)-Salz verwendet.  Wurde auch bei der Synthese gut definierter, homogener [n]Rotaxane (n bis 11) durch einen vorlagenorientierten thermodynamischen Clipping-Ansatz verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34967-24-3
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.208
MDL-Nummer MFCD00052813
InChI-Schlüssel YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzylamine, 3,5-dimethoxybenzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 1-3,5-dimethoxyphenyl methanamine, 3,5-dimethoxy benzyl amine, 3,5-dimethoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3,5-dimethoxy, pubchem7393, 3,5-dimethoxy benzylamine, 3,5-dimethoxy-benzylamine
PubChem CID 420973
IUPAC-Name (3,5-Dimethoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CN)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxybenzylamine
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 94°C to 96°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 98%