Learn More
3,5-Dimethoxyiodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30376520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376520 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460640100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyiodobenzene
CAS 25245-27-6
Summenformel C8 H9 I O2
Menge 100 mg
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(I)cc(OC)c1
IUPAC-Name 1-Iod-3,5-dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 264.06
Formelmasse 263.965