Learn More
3,5-Dimethoxyiodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30372234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372234 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4606405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxyiodobenzene
CAS 25245-27-6
Summenformel C8 H9 I O2
Menge 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(I)cc(OC)c1
IUPAC-Name 1-Iod-3,5-dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 264.06
Formelmasse 263.965