Learn More
3,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate |
| CAS | 104968-58-3 |
| Summenformel | C9H9NO2S |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC |
| IUPAC-Name | 1-Isothiocyanato-3,5-dimethoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.24 |
| Formelmasse | 195.0354 |