Learn More
3,5-Dimethoxytoluol, TRC
Artikelnummer. 30374398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374398 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4763685G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
Summenformel C9H12O2
Menge 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C)cc(OC)c1
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837