Learn More
3,5-Dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445145 250 mg 250 Milligramm
15435145 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32478.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126779-11-0
Summenformel C16H27BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 306.213
MDL-Nummer MFCD12031452
InChI-Schlüssel ZNDYJQBCSOGOJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-thp-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-oxan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol
PubChem CID 53217144
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1-(Oxan-2-yl)-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N(N=C2C)C3CCCCO3)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 306.22
Reinheit (%) 95%