Learn More
3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-1h-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10264404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10264404 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10471504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10264404 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68239DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 937796-06-0
Summenformel C17H23BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.19
MDL-Nummer MFCD09879979
InChI-Schlüssel SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 24229763
IUPAC-Name 3,5-dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 298.19
Reinheit (%) 97%