Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-carboxamid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11469100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469100 50 g 50 Gramm
11459100 10 g 10 Gramm
11479100 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14523.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-48-5
Summenformel C6H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 139.158
MDL-Nummer MFCD00003126
InChI-Schlüssel AKRDSDDYNMVKCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazolecarboxamide, acmc-20anc7, timtec-bb sbb004176, 1-carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-carbamoylpyrazole, 1-carboxamido-3,5-dimethylpyrazole, 3,5-dimethyl-1-pyrazolecarboxamide, 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxyamide
PubChem CID 70280
IUPAC-Name 3,5-Dimethylpyrazol-1-Carboxamid
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 50 g
Beilstein 123422
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) ≥98%