Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-carboxamid, ≥ 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide |
| Schmelzpunkt | 112°C to 114°C |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 123422 |
| Formelmasse | 139.16 |
| Reinheit (%) | ≥98% |