Learn More
3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10374612 250 mg 250 Milligramm
10792663 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374612 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC01201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 113808-86-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.142
MDL-Nummer MFCD00159642
InChI-Schlüssel IOOWDXMXZBYKLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, acmc-20a7j9, pyrazole carboxylic acid 1, ksc173i7f, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,3,5-dimethyl
PubChem CID 2776164
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%