Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410478 1 g 1 Gramm
15480696 250 mg 250 Milligramm
15420478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54050.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80466-78-0 | C5H7ClN2O2S | 194.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80466-78-0
Summenformel C5H7ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.63
MDL-Nummer MFCD04969910
InChI-Schlüssel NBGSZCQLPLYKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylpyrazol-4-yl chlorosulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 3,5-dimethyl, pyrazole, 4-chlorosulfonyl-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, #
PubChem CID 594587
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C(C)=NN1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 194.64
Reinheit (%) 97%