Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 194.64 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.