Learn More
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499432 250 g 250 Gramm
11489432 50 g 50 Gramm
11479432 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499432 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10157.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole is combined with Chromium(VI)­ oxide, is a valuable reagent for oxidation of primary and secondary alcohols to carbonyl compounds. It reacts with malonic esters gives a family of cross-conjugated monomeric betaines. It is a common reagent for the preparation of pyrazolato ligated complexes. It is also used to prepare N-1-substituted derivatives having antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol wird mit Chrom(VI)-oxid kombiniert und ist ein wertvolles Reagenz für die Oxidation von Primär- und Sekundäralkoholen zu Carbonylverbindungen. Es reagiert mit malonischen Estern und ergibt eine Familie von kreuzkonjugierten monomeren Betainen. Es ist ein häufiges Reagenz für die Herstellung von Pyrazolato-ligierten Komplexen. Es wird auch zur Herstellung von N-1-substituierten Derivaten mit antibakterieller Aktivität verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol 0.1 g/ml.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-51-6
Summenformel C5H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 96.13
MDL-Nummer MFCD00005243
InChI-Schlüssel SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
PubChem CID 6210
IUPAC-Name 3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
pH 6.7
Siedepunkt 218°C
Menge 250 g
Beilstein 106325
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol 0.1g/mL.
Formelmasse 96.13
Reinheit (%) 99%