Learn More
3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-on, TRC
Artikelnummer. 30012050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012050 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004144 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4730602.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 857054-07-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Synonym KAR3;
SMILES CC1=CC2=C(C)C(=O)OC2=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-5-3-7-6(2)9(10)12-8(7)4-11-5/h3-4H,1-2H3
Formelmasse 164.0473