Learn More
3,5-Dimethyl-4-Hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30376142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376142 100 mg
30374000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD473480100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4198-90-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3
Formelmasse 147.0684