Learn More
3,5-Dimethylanilin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423224 100 g 100 Gramm
11433224 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10570.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.49 €
    43.65 € / 100 Gramm
    Sparen 6.84 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant. 3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dimethylanilin ist das Reagenz, das üblicherweise bei der Herstellung von Farbstoffen verwendet wird. Es wird in Anwesenheit von Cer(IV)-Sulfat als Oxidationsmittel polymerisiert. 3,5-Dimethylanilin wurde bei der Synthese chiraler Verpackungsmaterialien für die Hochleistungsflüssigchromatographie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. <0.1 g/100 ml bei 19 °C
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Chloroformiaten, Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-69-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00007813
InChI-Schlüssel MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
IUPAC-Name 3,5-Dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylaniline
Schmelzpunkt 9°C to 11°C
Dichte 0.971
Menge 100 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.558
UN-Nummer UN1711
Beilstein 507051
Merck Index 14,10084
Siedepunkt 220°C to 221°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. <0.1g/100 mL at 19°C
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥97%