Learn More
3,5-Dimethylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10172620 25 g Glasflasche 25 Gramm
10053373 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172620 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-63-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00008398
InChI-Schlüssel JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
IUPAC-Name 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylanisole
CAS Min. % 98.5
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9600g/mL
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5117 to 1.5137
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 0.96
Strukturformel (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06,493
Siedepunkt 193°C
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%