Learn More
3,5-Dimethylbenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10539823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10539823 5 g Glasflasche 5 Gramm
10264380 25 g Glasflasche 25 Gramm
10010780 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10539823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116000050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-06-9
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002525
InChI-Schlüssel UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
IUPAC-Name 3,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 5-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 169°C to 172°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 536
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.