missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid |
| CAS | 1335014-65-7 |
| Summenformel | C9 D9 H O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid-d9, Mesitylenic acid-d9, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid D9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H10O2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5 H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c(C(=O)O)c([2 H])c(c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,4,6-trideuterio-3,5-bis(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.23 |
| Formelmasse | 159.125 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur