Learn More
3,5-Dimethylbenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30371511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371511 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4648801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Summenformel C10H11N
Menge 1 g
Synonym 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
IUPAC-Name 2-(3,5-dimethylphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 145.2
Formelmasse 145.0891